Dithiodiglycol (Bis(2-hydroxyethyl)disulfid) tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 90%
CAS No.: 1892-29-1
Molecular Formula: C4H10O2S2
Formula Weight: 154.24
Flash Point:
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Siedepunkt: 158…163 °C (3,5 mmHg) Schmelzpunkt: ∼ 25 °C Dichte: 1,261 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002906 CAS-Nummer: 1892-29-1 EINECS: 217-576-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |