4,4'-Dithiodianilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(4-aminophenyl)disulfid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
369462-25G
369462-5G
SIAL369462-25GEA
441
EUR
SIAL369462-25G
SIAL369462-5G
4,4'-Dithiodianilin, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dithiodianilin
Formel:
C₁₂H₁₂N₂S₂ Molecular Weight: 248,37 g/mol |
MDL:
MFCD00007882 CAS-Nummer: 722-27-0 EINECS: 211-961-2 |