Essigsäure ≥75%, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: Merck
Gefahr
1.37011.1000 1.37011.9025 1.37011.9950
1.37011.1000EA 130 EUR
1.37011.1000 1.37011.9025 1.37011.9950
Essigsäure ≥75%, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Essigsäure
Bitte beachten Store at +15°C to +25°C.
Formel: H₃CCOOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM