Isohexan (Isomerengemisch) 99+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methylpentane
45652.K2 45652.K7
45652.K2EA 72.7 EUR
45652.K2 45652.K7
Isohexan (Isomerengemisch) 99+% für die HPLC
Isohexan (Isomerengemisch)
Purity: 99+% CAS No.: 92112-69-1 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid Density: 0.67 Refractive Index: 1.3795 Appearance: Colourless Melting Point: -95° Boiling Point: 65-70° UN No.: 1208 MDL No.: MFCD02179311
Formel: C₆H₁₄
Molecular Weight: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 65…70 °C
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0.67
Flammpunkt: <–23 °C (–9 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009406
CAS-Nummer: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3 II