Allylhexanoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Hexansäureallylester, Capronsäureallylester, Allylcaproat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W203203-1KG-K W203203-20KG-K W203203-4KG-K
SIALW203203-1KG-KEA 85.2 EUR
SIALW203203-1KG-K SIALW203203-20KG-K SIALW203203-4KG-K
Allylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Allylhexanoat
Formel: C₉H₁₆O₂
Molecular Weight: 156.22 g/mol
Siedepunkt: 75
Dichte: 0.8886 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00038339
CAS-Nummer: 123-68-2
EINECS: 204-642-4

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR