Allylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Hexansäureallylester, Capronsäureallylester, Allylcaproat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W203211-100G-K
W203211-1KG-K
W203211-25G-K
SIALW203211-100G-KEA
166
EUR
SIALW203211-100G-K
SIALW203211-1KG-K
SIALW203211-25G-K
Allylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Allylhexanoat
Formel:
C₉H₁₆O₂ Molecular Weight: 156.22 g/mol Siedepunkt: 75 Dichte: 0.8886 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00038339 CAS-Nummer: 123-68-2 EINECS: 204-642-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...