Glycolsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

G8284-100G G8284-10MG G8284-25G G8284-500G
SIALG8284-100GEA 367 EUR
SIALG8284-100G SIALG8284-10MG SIALG8284-25G SIALG8284-500G
Glycolsäure, Sigma-Aldrich®
Glycolsäure
Formel: C₂H₄O₃
Molecular Weight: 76,05 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79…80 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004312
CAS-Nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04511

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR