Glycolsäure ≥70%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
420581-500ML 420581-100ML
SIAL420581-500MLEA 79 EUR
SIAL420581-500ML SIAL420581-100ML
Glycolsäure ≥70%, Sigma-Aldrich®
Glycolsäure
Formel: C₂H₄O₃
Molecular Weight: 76,05 g/mol
Dichte: 1,262 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004312
CAS-Nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8,II