L(-)-Sorbose, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
L-(-)-Sorbose, (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one
567692-1
567692-250
567692-1EA
1320
EUR
567692-1
567692-250
L(-)-Sorbose, Millipore®
L(-)-Sorbose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 158…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151097 CAS-Nummer: 87-79-6 EINECS: 201-771-8 Merck Index: 12,08874 |