L(-)-Sorbose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L-(-)-Sorbose, (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one
85541-50G 85541-250G
SIAL85541-50GEA 182 EUR
SIAL85541-50G SIAL85541-250G
L(-)-Sorbose, Sigma-Aldrich®
L(-)-Sorbose
Formel: C₆H₁₂O₆
Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151097
CAS-Nummer: 87-79-6
EINECS: 201-771-8
Merck Index: 12,08874