Natriumhexanitrokobalt(III) ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Trinatriumhexanitritocobaltat
233722-100G
233722-500G
233722-100GEA
289.57
EUR
233722-100G
233722-500G
Natriumhexanitrokobalt(III) ACS, Fluka™
Natriumhexanitrokobalt(III)
Formel:
Na₃Co(NO₂)₆ Molecular Weight: 403,94 g/mol Schmelzpunkt: 220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003512 CAS-Nummer: 13600-98-1 EINECS: 237-077-7 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,08677 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance of the substance | complying |
Insoluble in acetic acid | Max. 0.020 % |
Suitability for K determination | complying |