Natriumhexanitrokobalt(III), Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Trinatriumhexanitritocobaltat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02521.0025 1.02521.0100
1.02521.0025EA 115 EUR
1.02521.0025 1.02521.0100
Natriumhexanitrokobalt(III), Supelco®
Natriumhexanitrokobalt(III)
Formel: Na₃Co(NO₂)₆
Molecular Weight: 403,94 g/mol
Schmelzpunkt: ∼220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003512
CAS-Nummer: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08677
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 720 g/l (20 °C)
Melting Point 220 °C
Molar Mass 403.93 g/mol
Bulk Density 480 kg/m3
Density 0.48 g/cm3
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer