di-Natriumhydrogenphosphat, wasserfrei ≥99,0%, Pulver, ultrareines Bioreagenz für die Flüssigchromatographie, für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: di-Natriumorthophosphat, sek. Natriumphosphat, Natriumorthophosphat dibasisch
4062-01EA 129.37 EUR
4062-01 4062-05
di-Natriumhydrogenphosphat, wasserfrei ≥99,0%, Pulver, ultrareines Bioreagenz für die Flüssigchromatographie, für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
di-Natriumhydrogenphosphat
Powder. For liquid chromatography and molecular biology applications. Lot analysis on label.
Formel: Na₂HPO₄
Molecular Weight: 141,96 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003496
CAS-Nummer: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (Na₂HPO₄) ≥99.0 %
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Insoluble Matter ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %