Orthoperiodsäure 34% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Überiodsäure, ortho-Periodsäure
B20172.22
B20172.36
B20172.22EA
50.8
EUR
B20172.22
B20172.36
Orthoperiodsäure 34% (w/w) in wässriger Lösung
Orthoperiodsäure
CAS No.: 10450-60-9
Molecular Formula: H5IO6
Formula Weight: 227.94
Merck Reference: 14,7171
UN No.: 3098
MDL No.: MFCD00011344
Formel:
H₅IO₆ Molecular Weight: 227,94 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011344 CAS-Nummer: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN: 3098 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,7171 |