Phenylacetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Phenylessigsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P16753-100G P16753-500G P16753-5G
SIALP16753-100GEA 119 EUR
SIALP16753-100G SIALP16753-500G SIALP16753-5G
Phenylacetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Phenylacetylchlorid
Formel: C₈H₇ClO
Molecular Weight: 154.6 g/mol
Siedepunkt: 225
Schmelzpunkt: 91
Dichte: 1.1682 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 102
MDL: MFCD00000729
CAS-Nummer: 103-80-0
EINECS: 203-146-5
UN: 2577
ADR: 8 II