Polypropylenglycol, M.W. 1,000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polypropylenoxid, Polyoxypropylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
202320-250G 202320-500G 202320-5G
SIAL202320-250GEA 147 EUR
SIAL202320-250G SIAL202320-500G SIAL202320-5G
Polypropylenglycol, M.W. 1,000, Sigma-Aldrich®
Polypropylenglycol
Formel: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084446
CAS-Nummer: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8