Polypropylenglycol, M.W. 1,000
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: PolypropylenoxidPolyoxypropylen
40812.18EA 30.5 EUR
40812.18 40812.30
Polypropylenglycol, M.W. 1,000
Polypropylenglycol
Formel: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084446
CAS-Nummer: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8