Polypropylenglycol, M.W. ∼ 3,000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polypropylenoxid, Polyoxypropylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
202347-250G 202347-500G 202347-5G
SIAL202347-250GEA 129 EUR
SIAL202347-250G SIAL202347-500G SIAL202347-5G
Polypropylenglycol, M.W. ∼ 3,000, Sigma-Aldrich®
Polypropylenglycol
Formel: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084446
CAS-Nummer: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8