Polypropylenglycol, M.W. ∼ 3,000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Polypropylenoxid, Polyoxypropylen
40814.18 40814.30
40814.18EA 34 EUR
40814.18 40814.30
Polypropylenglycol, M.W. ∼ 3,000
Polypropylenglycol
CAS No.: 25322-69-4 Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00084446
Formel: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 1025
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084446
CAS-Nummer: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8