Polypropylenglycol, M.W. 400
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Polypropylenoxid, Polyoxypropylen
40811.18
40811.30
40811.18EA
35
EUR
40811.18
40811.30
Polypropylenglycol, M.W. 400
Polypropylenglycol
CAS No.: 25322-69-4
Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD01779680
Formel:
H(OCH₂CH₂CH₂)nOH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084446 CAS-Nummer: 25322-69-4 EINECS: 500-039-8 |