Polypropylenglycol, M.W. ∼ 425, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Polypropylenoxid, Polyoxypropylen

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

202304-250G 202304-500G 202304-5G
SIAL202304-250GEA 1290 EUR
SIAL202304-250G SIAL202304-500G SIAL202304-5G
Polypropylenglycol, M.W. ∼ 425, Sigma-Aldrich®
Polypropylenglycol
Formel: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084446
CAS-Nummer: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR