Titan(IV)chlorid 1 mol/l in Toluol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Titantetrachlorid
378161000 378168000
378161000.EA 74.7 EUR
378161000. 378168000.
Titan(IV)chlorid 1 mol/l in Toluol, AcroSeal®
Titan(IV)chlorid
Formel: Cl₄Ti
Molecular Weight: 189,69 g/mol
Dichte: 0,964 g/cm³
Flammpunkt: 8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011267
CAS-Nummer: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 3286
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear orange Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.1 M