trans-Anethol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
|
Synonyme:
(E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00429.0100
8.00429.0250
8.00429.0100EA
62.3
EUR
8.00429.0100
8.00429.0250
trans-Anethol, Sigma-Aldrich®
trans-Anethol
Formel:
C₁₀H₁₂O Molecular Weight: 148,2 g/mol Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 21…23 °C Dichte: 0,9883 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009284 CAS-Nummer: 4180-23-8 EINECS: 224-052-0 UN: 3082 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 21 - 23 °C |
Molar Mass | 148.20 g/mol |
Boiling Point | 235 - 237 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (63 °C) |
Flash Point | 96 °C |
Refractive Index | 1.56 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (H2O) |