Masterflex® Wagen für Bioprozesspumpen
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77112-90EA 4600 EUR
MFLX77112-90
Masterflex® Wagen für Bioprozesspumpen
Transportwagen
Dieser Wagen aus 304 Edelstahl ist speziell für MasterSense™ B/T®- und I/P®-Prozesspumpen für den Einsatz in Reinraumumgebungen konzipiert. Der Wagen verfügt über Feststellrollen, einen Schlauch- und Kabelaufwicklungshalter und umfasst Befestigungsmaterial für Masterflex® MasterSense™ B/T®-Pumpensysteme.
  • Entwickelt für Tragbarkeit und Betrieb mit einer sicher am Plattformwagen montierten Pumpe
  • 304 SS-Design ermöglicht Kompatibilität mit gängigen Reinigungslösungen
  • <32 Ra-Oberflächenpolitur auf allen Kontaktflächen für einfache Reinigung
  • Montagemuster unterstützt verschiedene Konfigurationen
  • Abgerundete Oberflächen - keine scharfen Kanten
  • Feststellrollen verhindern die Bewegung des Pumpensystems während des Betriebs
  • Ergonomischer Handlauf und geringes Gewicht ermöglichen bessere Manövrierbarkeit
  • Kabelaufwicklung erfüllt die Doppelfunktion der Sicherung von Pumpenschläuchen und/oder Stromkabel während des Transports
Entwickelt für den einfachen und sicheren Betrieb von Masterflex-Pumpensystemen, bei denen Pumpen nach Bedarf und Tragbarkeit erforderlich sind. Ideal für den Einsatz bei flexibler Arzneimittelherstellung. Der Wagen ermöglicht die einfache Verlagerung der Pumpe an den besten Standort für einen effizienten Betrieb.
Standards: ROHS, REACH, ISO9001, CE.
Zubehörinformationen: Pumpen nicht inbegriffen. Bestellen Sie Montageplatten zur Verwendung mit MasterSense™-Pumpen der Serien I/P® und L/S® separat (nicht erforderlich für die Montage einer einzelnen B/T®-Pumpe).
Lieferumfang: Inklusive Wagen und Montagezubehör für ein einzelnes B/T-Pumpensystem (77112-10 muss separat bestellt werden).
Verpackung: Der Wagen wird auf einer Palette geliefert.