Blaue Heavy-Duty Autoklavierbare SMS-Muffenabdeckung
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
MFKCRP300-05 MFKCRP300-07 MFKCRP300-16 MFKCRP300-18 MFKCRP300-03 MFKCRP300-09 MFKCRP300-12 MFKCRP300-04 MFKCRP300-06 MFKCRP300-08
129-4011EA 1810 EUR
129-4011 129-4007 129-4021 129-4024 129-4014 129-4008 129-4012 KACCMFKCRP300-04 KACCMFKCRP300-06 KACCMFKCRP300-08
Blaue Heavy-Duty Autoklavierbare SMS-Muffenabdeckung
Überzüge
Diese autoklavierbare 50 g/m² schwere SMS-Abdeckung bietet eine Keimbarriere, die sich ideal für pharmazeutische Produktionsanwendungen eignet.
  • Eliminiert Rückstände von Autoklavenband
  • Hydrophob, reißfest und durchstoßfest
  • Schafft sekundären Schutz bei der aseptischen Präsentation und Einrichtung der Ausrüstung
  • Ausgelegt für Autoklavenzyklen (121 bis 135 °C)
  • Hergestellt und verpackt in einem zertifizierten ISO 8-Reinraum
  • In Verbindung mit einem zweiten Autoklavenbeutel entsteht ein effektives Verpackungssystem.
  • Hergestellt in den USA
Es entfällt dieMore Product Information