Rotoren für Zentrifuge, 5810/5810 R
Lieferant: EPPENDORF
5810709.008 5810711.002 5810718.007 5810725.003 5810743.001 5820710.004 5820740.000 5820754.001 5820755.008
521-0078EA 2069 EUR
521-0078 522-2730 521-0081 521-0145 522-0036 521-2072 521-1958 521-2074 521-2075
Rotoren für Zentrifuge, 5810/5810 R
Zentrifugen Rotoren
Eppendorf Rotoren für Zentrifugen 5810/5810 R - Präzision neu definiert. Passen Sie Ihre Hochleistungszentrifugation mit verschiedenen Rotoroptionen an. Wählen Sie aus einer Reihe von Kapazitäten und Geschwindigkeiten, statten Sie sie mit vielseitigen Bechern aus und sorgen Sie für eine effiziente Probenverarbeitung. Ideal für vielseitige Anwendungen, garantiert Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Präzisionsgefertigt für optimale Probentrennung
  • Alle Festwinkelrotoren, Rotordeckel, Becher, Verschlüsse und Adapter können autoklaviert werden (121 °C, 20 min)
  • Zubehör (Adapter und Becher) ermöglicht eine noch individuellere Zentrifugenkonfiguration
Neugestaltung Ihrer Hochleistungszentrifugation mit Eppendorf-Rotoren für die Zentrifugen 5810/5810 R. Diese Rotoren bieten ein breites Spektrum an Kapazitäten und Geschwindigkeiten und sind somit an verschiedene Anforderungen der Probenverarbeitung anpassbar. Ergänzen Sie Ihr Zentrifugen-Setup mit vielseitigen Bechern um es effizient an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Die Zentrifuge 5810-Serie ist ideal für verschiedene Anwendungen und wird durch diese präzisionsgefertigten Rotoren noch weiter verbessert, die bei jeder Drehung Genauigkeit und Reproduzierbarkeit garantieren. Entdecken Sie das Sortiment, um Ihre Zentrifugierung zu optimieren.