Cubis® II MCE Semi-Mikrowaagen mit Ultra-Hoher Auflösung
Lieferant: Sartorius Balances
MCE225S3CEI MCE125S3CEM MCE125S3CEI MCE225S3S0I MCE225S3S0M MCE125S3S0M MCE225P3CEI MCE225P3S0I MCE225P3S0M MCE225P3CEM MCE225S3CEM MCE125S3S0I
SARBMCE225S3CEIEA 21228 EUR
SARBMCE225S3CEI SARBMCE125S3CEM SARBMCE125S3CEI SARBMCE225S3S0I SARBMCE225S3S0M SARBMCE125S3S0M SARBMCE225P3CEI SARBMCE225P3S0I SARBMCE225P3S0M SARBMCE225P3CEM SARBMCE225S3CEM SARBMCE125S3S0I
Cubis® II MCE Semi-Mikrowaagen mit Ultra-Hoher Auflösung
Waagen
Die Laborwaagen Cubis® II sind modular aufgebaut und ermöglichen daher die Auswahl zwischen Anwendungen und Konfigurationen, die den Anforderungen am besten entsprechen. Diese Waagen können auf der Ebene der Anzeige, des Windschutzes, der Softwareanwendungen und der Hardwarefunktionen konfiguriert werden.
  • Windschutz (D) für Hochleistungs-Mikrowaagen mit aufrüstbarer Hardware
  • Überlegene Wägeleistung
  • Keine Probleme mehr mit aufgeladenen Proben
  • Anleitung zum Reinigungsprozess
  • Hardware-Upgradefähigkeit, Compliance und Datenintegrität
  • Einfache Bedienung durch