HPLC-Säulen, Poroshell 120 EC-C18
Lieferant: Agilent
691975-902 691975-302 693775-902 693975-302 693975-902 695775-902 695975-302 695975-902 697775-902 697975-302 697975-902 699775-902 699975-302 699975-902 691775-902 821725-911 823750-911 820750-911 699770-902 693770-902 693970-302 693970-902 699970-902 695770-902 695970-302 695970-902 699970-302 690970-302 690970-902
HEWL691975-902EA 491 EUR
HEWL691975-902 HEWL691975-302 554-4338 554-1719 554-1718 554-4339 554-1709 554-1708 HEWL697775-902 554-1707 554-1699 HEWL699775-902 HEWL699975-302 HEWL699975-902 HEWL691775-902 HEWL821725-911 HEWL823750-911 HEWL820750-911 HEWL699770-902 HEWL693770-902 HEWL693970-302 HEWL693970-902 HEWL699970-902 HEWL695770-902 HEWL695970-302 HEWL695970-902 HEWL699970-302 HEWL690970-302 HEWL690970-902
HPLC-Säulen, Poroshell 120 EC-C18
Chromatographiesäulen
Poroshell 120 besteht aus einem oberflächlich porösen Partikel mit einem festen Kieselgelkern und einer porösen Außenschicht. Dieses Partikel bietet eine hohe Effizienz bei niedrigeren Drücken und ist ideal für schnelle oder hochauflösende Trennungen vieler Arten von Analyten.
  • Vollständiges Endcapping, ideal für die Verwendung mit Basisverbindungen und für diejenigen, die auf anderen Säulen schlechte Peakformen erzeugen
  • Ideal für die Peptidkartierung mit LC/MS-kompatiblen mobilen Phasen
Die gebundene Phase EC-C18 wird hergestellt, indem zunächst eine dichte Monoschicht der stationären Dimethyl-n-octadecylsilan-Phase chemisch an die poröse Hülle des Poroshell 120-Kieselgelträgers gebunden wird. Die gebundene Phasenpackung wird dann mit proprietären Reagenzien und Verfahren am Ende verschlossen, um eine maximale Deaktivierung der Kieselgeloberfläche zu erreichen.