Laborglasspüler, Concept Line GW4260
Lieferant: SMEG
GW4260-SC-000 GW4260-S0-000 GW4260-00-000
SMEGGW4260-SC-000EA 9820 EUR
SMEGGW4260-SC-000 SMEGGW4260-S0-000 SMEGGW4260-00-000
Laborglasspüler, Concept Line GW4260
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
Der Laborglasspüler zum Waschen und Desinfizieren von Glaswaren und verschiedenen Labormaterialien und zum Waschen bis 95 °C - antibakterielle thermische Desinfektion.
  • USB-Frontanschluss für Konnektivität
  • Interner Speicher für Zyklen, Parameter und Alarmdatenprotokollierung
  • Spülkammer und Innentür aus Edelstahl AISI 316L
  • Außenpaneele aus Edelstahl AISI 304
  • Zwei unabhängige Spülebenen durch Teleskopführungen
  • Heißlufttrocknungssystem mit Luftfilter 98 % DOP
  • Bereit für absoluten HEPA-Filter H14
  • Bereit für Warmwasseranschluss
Benutzeroberfläche mit Touch-Farbdisplay, gleichzeitige Anzeige der Betriebsparameter (Programm, Fortschrittsstatus, Temperatur/verbleibende Zeit/Ao/Dosierung der Schlauchpumpen usw.) auf drei unabhängigen Ebenen. Ausgestattet mit einem visuellen und akustischen Kommunikationssystem für Betrieb und Alarme.
Ausgestattet mit Software zum Anschließen des Geräts und zur Überwachung von Zyklen und Parametern. Möglichkeit zur Installation von bis zu zwei zusätzlichen Schlauchpumpen. Eingebauter hocheffizienter Wasserenthärter mit Salzsensor. Kommunikation über die Anzeige des Fortschrittsstatus des Waschzyklus. Möglichkeit zur Abkühlung des Abwasser auf bis zu 65 °C. Elektronisches Türverriegelungssystem bietet Benutzersicherheit. Anschlüsse für Kaltwasser und demineralisiertes Wasser als Standardkonfiguration. Mikroprozessorgesteuerte elektronische Steuerung mit drei Sicherheitsstufen zum Bearbeiten und Anpassen von Parametern.
Bestellinformation: Lieferung ohne Wagen.