Kieselgel, Davisil® Grade 12 pore size 22 Å, 28-200 mesh, hochrein, Supelco®
Lieferant: Merck
214396-1KG
214396-5KG
214396-1KGEA
99.7
EUR
214396-1KG
214396-5KG
Kieselgel, Davisil® Grade 12 pore size 22 Å, 28-200 mesh, hochrein, Supelco®
Silica gel
Formel:
SiO₂ Siedepunkt: 2230 °C Schmelzpunkt: > 1600 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |