Kieselgel (9385) pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, hochrein, Supelco®
Lieferant: Merck
227196-100G 227196-1KG 227196-25KG 227196-5KG
227196-100GEA 65.5 EUR
227196-100G 227196-1KG 227196-25KG 227196-5KG
Kieselgel (9385) pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, hochrein, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bd02d4205de58aa7181d1369ac9b04a2a00ad73&vid=500efbc2208d6dea5d0035452d5c0220ea0b9917&prid=web&clid=SAPDAM