Kieselgel, Davisil® Grade 12 pore size 150 Å, 60-200 mesh, hochrein, Supelco®
Lieferant: Merck
243981-2.5KG 243981-500G
243981-2.5KGEA 470 EUR
243981-2.5KG 243981-500G
Kieselgel, Davisil® Grade 12 pore size 150 Å, 60-200 mesh, hochrein, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=861a98e5d9c23ce015dc5d3927c4e44df6690433&vid=e8d3ff63d9b9e9a21c4459655ec4da368565da34&prid=web&clid=SAPDAM