1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol, LiChropur™ LC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol, HFIP, 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-hydroxypropan
18127-50ML 18127-10ML
SUPL18127-50MLEA 696 EUR
SUPL18127-50ML 18127-10ML
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol, LiChropur™ LC-MS, Supelco®
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol
Formel: C₃H₂F₆O
Molecular Weight: 168.04 g/mol
Siedepunkt: 59.1
Schmelzpunkt: -96
MDL: MFCD00011651
CAS-Nummer: 920-66-1
Merck Index: 13,09598