Silica ≥99,8%, Supelco®
Lieferant: Merck
381276-100G 381276-500G
381276-100GEA 44.4 EUR
381276-100G 381276-500G
Silica ≥99,8%, Supelco®
Silica (amorphous)
Formel: SiO₂
CAS-Nummer: 112945-52-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c7f73d44897778f6d1a00dc7930ebe2699fb5f1&vid=e559ff2bb6cde1e51f2f48d42bf4a05ee81a0761&prid=web&clid=SAPDAM