ortho-Phosphorsäure ≥85%, LiChropur™ geeignet für HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Phosphorsäure, Orthophosphorsäure
49685-100ML
49685-500ML
49685-100MLEA
129
EUR
49685-100ML
49685-500ML
ortho-Phosphorsäure ≥85%, LiChropur™ geeignet für HPLC, Supelco®
ortho-Phosphorsäure
Formel:
H₃PO₄ Molecular Weight: 98 g/mol Siedepunkt: 158 Schmelzpunkt: 21 |
MDL:
MFCD00011340 CAS-Nummer: 7664-38-2 Merck Index: 14,07344 |