Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96-Well, 150 µl
Lieferant: EPPENDORF
0030128.648 0030128.680 0030128.672 0030128.664 0030128.656 0030128.850 0030128.842 0030128.796 0030128.788 0030128.770 0030133.331 0030129.318 0030133.307 0030129.300 0030133.358 0030133.382 0030129.601 0030129.849 0030129.857 0030113.560 0030113.616 0030113.624 0030113.632
732-0107EA 151 EUR
732-0107 391-2054 732-0110 732-0109 732-0108 EPPE0030128.850 EPPE0030128.842 737-0164 EPPE0030128.788 EPPE0030128.770 731-0411 737-0180 731-0408 731-0414 731-0413 713-0021 EPPE0030129.601 EPPE0030129.849 EPPE0030129.857 737-0256 EPPE0030113.616 EPPE0030113.624 EPPE0030113.632
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96-Well, 150 µl
Mikrotiterplatten PCR-Platten
Eppendorfs twin.tec® 96-Well, 150-µl-PCR-Platten verfügen über einen Polycarbonat-Rahmen und dünnwandige Polypropylen-Wells, die optimale Wärmeübertragung und hohe Steifigkeit gewährleisten. Die SafeCode-Varianten verbessern die Probenidentifizierung, während die BioBased-Optionen, die aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt werden, eine umweltfreundliche Alternative ohne Leistungseinbußen bieten.
  • Einteiliges Design: Kombination aus Polycarbonat-Rahmen und Polypropylen-Wells für optimale Leistung
  • Extrem dünnwandige Polypropylen-Wells garantieren optimale Wärmeübertragung auf die Probe
  • Außergewöhnlich solider und verdrehsicherer Polycarbonat-Rahmen
  • Verbesserte Well-zu-Well-Toleranz
  • Abgeschnittene Ecken und alphanumerische Rasterreferenzierung
  • Erhöhte Well-Ränder für effektive Abdichtung, verringert auch das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Chargenweise getestet und zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
Die Eppendorf twin.tec® PCR-Platte kombiniert extrem dünnwandige Polypropylen-Wells für optimale Wärmeübertragung auf die Probe mit robusten Polycarbonat-Rahmen für hohe Steifigkeit. Erhöhte Wellränder der twin.tec-Platten ermöglichen eine hochwirksame Versiegelung und verringern so das Risiko einer Kreuzkontamination.
Twin.tec-Platten sind in vielen verschiedenen Formaten für unterschiedliche Arbeitsabläufe und Anwendungen erhältlich, zum Beispiel: mit, halb mit und ohne Rand; teilbare Platten zur Abfallvermeidung bei kleinen Tests; einzeln verpackte Platten in forensischer DNA-Qualität; mikrobiologische Platten; und mit Barcodes versehene Platten.
Alle Eppendorf twin.tec PCR-Platten sind „PCR clean“, d. h. sie wurden chargenweise getestet und von einem unabhängigen Labor als frei von einer Reihe gängiger PCR-Verunreinigungen zertifiziert, darunter DNA, DNAse, RNAse und PCR-Inhibitoren. Mit twin.tec PCR-Platten können Sie sich auf Ihre Ergebnisse verlassen.
Die BioBased-Variante (aus biobasiertem Material) trägt zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks im Labor bei, der mit Verbrauchsmaterialien zusammenhängt. Die biobasierten Platten haben die gleichen Materialeigenschaften und technischen Spezifikationen wie unsere nicht-biobasierten Platten.
Die Barcode-Option bietet eine 3-stufige Codierung zur sicheren Identifizierung von Proben und Gefäßen. Die ECC 200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht ein sicheres Lesen von Codes mit bis zu 30% beschädigten Codes.
Autoklavierbar: 121 °C, 20 min
Zentrifugationsstabilität: 2250 ×g