Lupenleuchten, varioLED flex
Lieferant: ESCHENBACH OPTIK
27815 2781
630-2155EA 622 EUR
630-2155 630-2154
Lupenleuchten, varioLED flex
Lupen
Diese Lupenleuchten eignen sich gleichermaßen für den wissenschaftlichen wie beruflichen Einsatz, insbesondere zum Lesen und für detaillierte technische Arbeiten.
  • Asphärische PXM®-Leichtlinse, cera-tec® beschichtet für randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung
  • Segmentschaltung bietet Wahlmöglichkeit zwischen schattenfreier LED-Ringbeleuchtung und Segmentbeleuchtung zur besseren Kontrolle unterschiedlicher Oberflächenstrukturen
  • Beleuchtungsstärke: ca. 6.000 lx (in 150 mm Arbeitsabstand)
  • Schwanenhals mit Schutzüberzug zur besseren Hygiene
Geringer Energieverbrauch, da nur 5 W Leistungsaufnahme, Lebensdauer der Leuchtmittel ca. 50.000 h.