Hei-VAP Ultimate Rotationsverdampfer
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
575-01100-00 575-01300-00 575-01305-00 575-01500-00 575-01600-00 575-01110-00 575-01310-00 575-01315-00 575-01510-00 575-01610-00 576-01100-00 576-01300-00 576-01305-00 576-01500-00 576-01600-00 576-01110-00 576-01310-00 576-01315-00 576-01510-00 576-01610-00
HEID575-01100-00EA 4744 EUR
HEID575-01100-00 HEID575-01300-00 HEID575-01305-00 HEID575-01500-00 HEID575-01600-00 HEID575-01110-00 HEID575-01310-00 HEID575-01315-00 HEID575-01510-00 HEID575-01610-00 HEID576-01100-00 HEID576-01300-00 HEID576-01305-00 HEID576-01500-00 HEID576-01600-00 HEID576-01110-00 HEID576-01310-00 HEID576-01315-00 HEID576-01510-00 HEID576-01610-00
Hei-VAP Ultimate Rotationsverdampfer
Verdampfer Rotationsverdampfer
Das Hei-VAP-Ultimate, präzise Einstellung von Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur am digitalen Touch-Display oder für den Schnellzugriff während eines laufenden Prozesses direkt über die Drehknöpfe auf dem Bedienpanel.
  • Zentrales Bedienpanel mit 7“ Touch-Display
  • Eindeutige Anzeige aller Werte (Basis- und erweiterter Modus)
  • Mit Timer, Begrenzung der max. Temperatur, mehrsprachigem Menü und Textanzeige für Fehlermeldungen
  • Separate Drehknöpfe für Rotation und Heizung mit Feststellfunktion gegen unbeabsichtigtes Verstellen
  • LED-Ringlichter und Piktogramm zur Anzeige der Aktivität auch aus der Ferne
  • Integrierte Lösungsmittelbibliothek zur einfachen Einstellung des erforderlichen Vakuums an einem externen Vakuumcontroller
  • USB und Micro SD plus LAN/RS 232 Schnittstellen (Lab 4.0 ready)
  • Optionale Anzeige der Dampftemperatur
  • Nachträgliches Upgrade auf Hei-VAP ultimate control möglich, inklusive Vakuum- und Kühlersteuerung
Innen-Ø für Heizbad: 253 mm
Außen-Ø für Heizbad: 291 mm
Material: V4A Stahl (1.4404) X2CrNiMo 17-12-2
Temperaturbereich Heizbad:: 20 bis 100 °C H₂O/20 bis 210 °C Öl
Glaswarensatz G1
Diagonalkühler für alle Standarddestillationen.
Glaswarensatz G3
Vertikalkühler für alle Standarddestillationen; Option mit geringstem Platzbedarf, auch als XL-Version erhältlich (Kondensationsfläche von 2200 cm² für bis zu 40 % höhere Verdampfungsraten).
Glaswarensatz G5
Trockeneiskühler für niedrigsiedende Lösungsmittel.
Glaswarensatz G6
Vertikalkühler; Mittelstück mit Ventil für Rückflussdestillation.
Glassatz G3 XL
Bis zu 40% höhere Verdunstung dank 2200 cm² Kühlfläche.
Glassatz G1B/G3B/G5B/G6B
Glassatz mit Vertikalkühler und transparenter Kunststoffbeschichtung für alle Standarddestillationen; die Wahl für den kleinsten Arbeitsbereich