ThermoSafe® PUR Isolierte Versandbehälter
Lieferant: Sonoco Thermosafe
E89 E90
SCATE89EA 137 EUR
SCATE89 SCATE90
ThermoSafe® PUR Isolierte Versandbehälter
Versandtaschen und Transportbehälter
Isolierte Hochleistungs-Versandbehälter aus Polyurethan (PUR) mit Schaumstoff-Stöpselverschluss.
  • PUR bietet im Vergleich zu EPS-Behältern gleicher Größe eine bessere Isolierfähigkeit
  • Dicke Wände und Außenwellung bieten schützende Stoßdämpfung und Polsterung während des Transports und der Handhabung
  • Schützt hochtemperaturempfindliche Sendungen
  • Wirtschaftlich und leicht
Die starre, einteilige, dreischichtige Laminatkonstruktion sorgt für hervorragende Haltbarkeit. Ein firmeneigenes Verfahren laminiert den Isolierkern an die inneren und äußeren gewellten Wände für überragende Festigkeit und Temperaturkontrolle bei milden bis extremen Temperaturen. Hält Druckbelastungen von über 2000 kg stand. Jeder Versandbehälter enthält einen flexiblen Polyurethanschaumstopfen, der die Oberseite abdichtet, den Inhalt polstert und isoliert und Trockeneis für Tiefkühlanwendungen ablässt.