Supelco® BIOshell™ 400 Å Protein C18 Fused-Core® HPLC-Säulen
Lieferant: Merck
67457-U 67458-U 67459-U 67462-U 67463-U 67469-U 67471-U 67472-U 67473-U 67474-U 67475-U 67477-U 67478-U 67482-U 67483-U 67485-U 67487-U 67488-U 67496-U 67505-U 67506-U 67508-U
67457-UEA 580 EUR
67457-U 67458-U 67459-U 67462-U 67463-U 67469-U 67471-U 67472-U 67473-U 67474-U 67475-U 67477-U 67478-U 67482-U 67483-U 67485-U 67487-U 67488-U 67496-U 67505-U 67506-U 67508-U
Supelco® BIOshell™ 400 Å Protein C18 Fused-Core® HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
BIOshell™ 400 Å Protein C18-Säulen enthalten 3,4 µm advanced Fused-Core®-Partikel mit 400 Å Poren, die speziell für die effiziente Trennung großer Proteine ​​entwickelt wurden.
  • Eine 0,2 µm dicke poröse Schale mit 400 Å großen Poren führt zu einer schnellen und effizienten Trennung von Proteinen
  • Oberflächlich poröse Partikel (SPPs) bieten schmalere Peakbreiten und eine verbesserte Auflösung zur Charakterisierung von Biomolekülen im Vergleich zu vollständig porösen Partikeln (FPPs)
  • Kann Hochtemperaturanwendungen (bis zu 90 °C) in saurer mobiler Phase tolerieren
  • Kompatibel mit UHPLC, HPLC und MS
Diese Säulen bieten maximale Hydrophobie zur Auflösung schwieriger hydrophiler und PEGylierter Proteine.
Standards: Säulenprüfzertifikat in der Box verfügbar.
Zubehörinformationen: Dieser Vorsäulenkartuschenhalter kann mit BIOShell™-Säulen mit 4,6/3,0 und 2,1 mm Innen-Ø verwendet werden.