DURAN® Büretten mit geradem Normschliff, Braun
Lieferant: DWK Life Sciences
243262701 243263303 243263603 243263903
SCOT243262701EA 203 EUR
SCOT243262701 SCOT243263303 SCOT243263603 SCOT243263903
DURAN® Büretten mit geradem Normschliff, Braun
Büretten
Die Original DURAN®-Büretten bestehen aus chemisch hochbeständigem Borosilikatglas 3.3. Aufgrund ihrer präzisen Skalierung eignen sie sich besonders für titrimetrische Zwecke.
  • UV-Schutz dank des braunen Glases
  • Präzise Skala zur Titration
  • Wartezeit: 30 Sekunden
  • Mit runden Graduierungen, gerader Absperrhahn mit Normschliff
  • Aufgebrannter, äußerst haltbarer weißer Druck
Die zur Titration benötigte, bisher unbekannte Flüssigkeitsmenge lässt sich nach Abschluss der Reaktion sehr genau ablesen. Die Einstellung erfolgt auf Entleerung („Ex“) für eine Referenztemperatur von 20 °C. Dadurch können die Mengenangaben genau nach Maßgabe der Skala übernommen werden, da bei der Kalibrierung die Haftung der Flüssigkeit am Glas berücksichtigt wurde.
Die Toleranzen für das Volumen entsprechen den Fehlergrenzen von ISO und DIN. DURAN®-Büretten sind mit Glas- oder PTFE-Küken erhältlich. Im Gegensatz zu Glasspindeln müssen PTFE-Spindeln nicht gefettet werden, was die Arbeit im Labor vereinfacht.
Standards: Gemäß ISO 385