Hei-PLATE Sensor Packages Expert
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
506-31150-00 506-31151-00
HEID506-31150-00EA 1439 EUR
HEID506-31150-00 HEID506-31151-00
Hei-PLATE Sensor Packages Expert
Rührer Magnetrührer
Hei-PLATE Sensor Basic und Advanced Paket Expert.
Basis-Paket enthält: Magnetrührer Hei-PLATE Mix’n’Heat Expert (145 mm Durchmesser) – Schnelles und präzises Heizen – Ohne Überschwingen – für probenschonendes Arbeiten und Pt1000 Temperatursensor für präzise Temperaturregelung.
Advanced-Paket enthält: Magnetrührer Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert (145 mm Durchmesser) – Schnelles und präzises Heizen – Ohne Überschwingen – für probenschonendes Arbeiten, Pt1000 Temperatursensor für präzise Temperaturregelung, Pt1000-Halter mit Kabelvorrichtung zum sicheren Befestigen des Temperatursensors und Silikonschutzhülle für einen länger anhaltenden Schutz Ihres Magnetrührers.