D-Alanin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme:
(R)-(-)-2-Aminopropionic acid, Alanin, D-α-Alanin, D(-)-Alanin, (R)-(-)-Alanin, H-D-Ala-OH, α-Alanin, (R)-(-)-2-Aminopropansäure, D(-)-2-Aminopropionic acid, (R)-(-)-2-Aminopropionsäure
4029158.0025
4029158.0100
4029158.0250
BACE4029158.0025EA
0
EUR
BACE4029158.0025
BACE4029158.0100
BACE4029158.0250
D-Alanin
D-Alanin
Formel:
C₃H₇NO₂ Molecular Weight: 89.09 g/mol Siedepunkt: 189 Schmelzpunkt: 79 |
MDL:
MFCD00008077 CAS-Nummer: 338-69-2 EINECS: 206-418-1 Merck Index: 13,00203 |