D-Alanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-(-)-2-Aminopropionic acid, Alanin, D-α-Alanin, D(-)-Alanin, (R)-(-)-Alanin, H-D-Ala-OH, α-Alanin, (R)-(-)-2-Aminopropansäure, D(-)-2-Aminopropionic acid, (R)-(-)-2-Aminopropionsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A7377-100G A7377-25G A7377-5G
SIALA7377-100GEA 713 EUR
SIALA7377-100G SIALA7377-25G SIALA7377-5G
D-Alanin, Sigma-Aldrich®
D-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Molecular Weight: 89.09 g/mol
Siedepunkt: 189
Schmelzpunkt: 79
MDL: MFCD00008077
CAS-Nummer: 338-69-2
EINECS: 206-418-1
Merck Index: 13,00203