(R)-(+)-1,2-Epoxypropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-(+)-Propylenoxid, (R)-(+)-Propenoxid, (R)-(+)-Methyloxiran
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
540048-25G 540048-5G
SIAL540048-25GEA 265 EUR
SIAL540048-25G SIAL540048-5G
(R)-(+)-1,2-Epoxypropan, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1,2-Epoxypropan
Formel: C₃H₆O
Molecular Weight: 58,08 g/mol
Dichte: 0,829 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066211
CAS-Nummer: 15448-47-2
UN: 1280
ADR: 3,I