(S)-(-)-1,2-Epoxypropan ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-(-)-Methyloxiran, (S)-(-)-Propenoxid, (S)-(-)-Propylenoxid
B22341.06 B22341.14 B22341.22
B22341.06EA 71.5 EUR
B22341.06 B22341.14 B22341.22
(S)-(-)-1,2-Epoxypropan ≥99%
(S)-(-)-1,2-Epoxypropan
Purity: 99% CAS No.: 16088-62-3 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: -37°(-35°F) Refractive Index: 1.3670 Odour: Ether-like Boiling Point: 34-35° Beilstein Reference: 79765 Merck Reference: 14,7856 Optical Rotation: -14° (neat) UN No.: 1280 MDL No.: MFCD00064312
Formel: C₃H₆O
Molecular Weight: 58,08 g/mol
Siedepunkt: 34…35 °C
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 0,829
Flammpunkt: –37 °C (–35 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064312
CAS-Nummer: 16088-62-3
EINECS: 240-241-0
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 14,7856