(S)-(-)-1,2-Epoxypropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(-)-Methyloxiran, (S)-(-)-Propenoxid, (S)-(-)-Propylenoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
540021-25G 540021-5G
SIAL540021-25GEA 287 EUR
SIAL540021-25G SIAL540021-5G
(S)-(-)-1,2-Epoxypropan, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1,2-Epoxypropan
Formel: C₃H₆O
Molecular Weight: 58,08 g/mol
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 0,8268 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064312
CAS-Nummer: 16088-62-3
EINECS: 240-241-0
UN: 1280
ADR: 3,I