L-α-Phenylalanin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: H-Phe-OH, H-L-Phe-OH, L-α-Phenylalanin, 3-Phenyl-L(-)-alanin, 3-Phenyl-L-alanin, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropansäure
A13238.0B A13238.14 A13238.18 A13238.22 A13238.36
A13238.0BEA 550 EUR
A13238.0B A13238.14 A13238.18 A13238.22 A13238.36
L-α-Phenylalanin ≥99%
L-α-Phenylalanin
Purity: 99% CAS No.: 63-91-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Physical Form: Cryst powder Appearance: White Melting Point: ca 275° dec. Beilstein Reference: 1910408 Merck Reference: 14,7271 Optical Rotation: -34° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00064227
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,19 g/mol
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 275 °C (Zersetzung)
Dichte: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064227
CAS-Nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,7271