L-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-Phe-OH, H-L-Phe-OH, L-α-Phenylalanin, 3-Phenyl-L(-)-alanin, 3-Phenyl-L-alanin, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W358509-1KG-K W358509-5KG-K
SIALW358509-1KG-KEA 128 EUR
SIALW358509-1KG-K SIALW358509-5KG-K
L-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
L-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 173 °C
Dichte: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064227
CAS-Nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271