L-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
78019-100G 78019-25G
SIAL78019-100GEA 205 EUR
SIAL78019-100G SIAL78019-25G
L-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
L-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 173 °C
Dichte: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064227
CAS-Nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271